C5874
Cidofovir hydrate
≥98% (HPLC), powder, viral DNA synthesis inhibitor
Sinônimo(s):
(S)-1-[3-hydroxy-2-(phosphonylmethoxy)propyl]cytosine, (S)-HPMPC; Cidovir, HPMPC, Vistide
About This Item
Produtos recomendados
product name
Cidofovir hydrate, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
solubilidade
deionized water: ≥5 mg/mL (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.NC1=NC(=O)N(C[C@@H](CO)OCP(O)(O)=O)C=C1
InChI
1S/C8H14N3O6P.H2O/c9-7-1-2-11(8(13)10-7)3-6(4-12)17-5-18(14,15)16;/h1-2,6,12H,3-5H2,(H2,9,10,13)(H2,14,15,16);1H2/t6-;/m0./s1
chave InChI
KLJYJZIIJLYJNN-RGMNGODLSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox