1129007
USP
Chlortetracycline hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
7-Chlorotetracycline hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
chlortetracycline
fabricante/nome comercial
USP
pf
210-215 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2CC3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7?,8-,15-,21-,22-;/m0./s1
chave InChI
CBHYYLPALVVVEY-LYNLVHCPSA-N
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Chlortetracycline Hydrochloride Ointment
- Chlortetracycline Hydrochloride Tablets
- Chlortetracycline Hydrochloride Soluble Powder
- Chlortetracycline Hydrochloride Ophthalmic Ointment
- Chlortetracycline and Sulfamethazine Bisulfates Soluble Powder
- Chlortetracycline Bisulfate
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2