PHR1520
Chlortetracycline Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Chlortetracycline hydrochloride, 7-Chlorotetracycline hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 783
traceable to Ph. Eur. C2000000
traceable to USP 1129007
família API
chlortetracycline
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
210-215 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2CC3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7?,8-,15-,21-,22-;/m0./s1
chave InChI
CBHYYLPALVVVEY-LYNLVHCPSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standard for application in quality control. Provides pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?