1126009
USP
Chlorpropamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-3-propylurea
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
chlorpropamide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H13ClN2O3S/c1-2-7-12-10(14)13-17(15,16)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,12,13,14)
chave InChI
RKWGIWYCVPQPMF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)