1112467
USP
4-Chlorobenzophenone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(4-Chlorophenyl)phenylmethanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cetirizine
fabricante/nome comercial
USP
pb
195-196 °C/17 mmHg (lit.)
pf
74-76 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
chave InChI
UGVRJVHOJNYEHR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3