1105315
USP
Chicoric Acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,3-Dicaffeoyl-L-tartaric acid, Cichoric acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
chicoric acid
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC=C(/C=C/C(O[C@@H](C(O)=O)[C@H](C(O)=O)OC(/C=C/C2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)=O)C=C1O
InChI
1S/C22H18O12/c23-13-5-1-11(9-15(13)25)3-7-17(27)33-19(21(29)30)20(22(31)32)34-18(28)8-4-12-2-6-14(24)16(26)10-12/h1-10,19-20,23-26H,(H,29,30)(H,31,32)/b7-3+,8-4+/t19-,20-/m1/s1
chave InChI
YDDGKXBLOXEEMN-IABMMNSOSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Echinacea angustifolia
- Echinacea pallida
- Echinacea purpurea Aerial Parts
- Echinacea purpurea Root
- Echinacea Species Dry Extract Capsules
- Echinacea Species Dry Extract Tablets
- Echinacea Species Powder Capsules
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)