1098322
USP
Cellaburate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cellulose acetate butyrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cellaburate
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
densidade
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.