1.02331
Cellulose microcrystalline
for column chromatography
Sinônimo(s):
Cellulose microcrystalline
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose matrix
plastic support
Nível de qualidade
Formulário
microcrystalline
temperatura de autoignição
232 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 500 g
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
tamanho de partícula
<20 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
pH
5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
temperatura de transição
flash point 260 °C
densidade
1.5 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
70‑400 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
chave InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Sieve analysis (>160 µm): ≤2%
Sieve analysis (20-160 µm): ≥80%
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1