1086866
USP
Calcium (−)-hydroxycitrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(−)-Calcium hydroxycitrate tribasic tetrahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
calcium (-)-hydroxycitrate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[O-]C(=O)[C@@](O)([C@H](O)C(=O)[O-])CC(=O)[O-].[O-]C(=O)[C@@](O)([C@H](O)C(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/2C6H8O8.3Ca/c2*7-2(8)1-6(14,5(12)13)3(9)4(10)11;;;/h2*3,9,14H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;;3*+2/p-6/t2*3-,6+;;;/m11.../s1
chave InChI
RVEPHTVUPANNSH-IFDHGPESSA-H
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Powdered Garcinia Hydroxycitrate Extract
- Powdered Garcinia cambogia
- Garcinia cambogia
- Powdered Garcinia indica
- Garcinia indica
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)