Documentos Principais
1082956
USP
Butane-1,3-diol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
90.12
Beilstein:
1731276
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1082956 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
3.1 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
0.06 mmHg ( 20 °C)
família API
butane-1,3-diol
temperatura de autoignição
741 °F
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.44 (lit.)
p.e.
203-204 °C (lit.)
densidade
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
chave InChI
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Butane-1,3-diol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Butylene Glycol
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)