Documentos Principais
1077887
USP
Bromperidol decanoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Decanoic acid 4-(4-bromophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-4-piperidinyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H41BrFNO3
Número CAS:
Peso molecular:
574.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1077887 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bromperidol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)(OC(=O)CCCCCCCCC)c3ccc(cc3)Br
InChI
1S/C31H41BrFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-30(36)37-31(26-14-16-27(32)17-15-26)20-23-34(24-21-31)22-9-10-29(35)25-12-18-28(33)19-13-25/h12-19H,2-11,20-24H2,1H3
chave InChI
ZINCPWWBSRSXBH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Bromperidol decanoate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Haloperidol Decanoate
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)