Documentos Principais
1076465
USP
Bromazepam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
7-Bromo-5-(2-pyridyl)-3H-1,4-benzodiaxepin-2(1H)-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10BrN3O
Número CAS:
Peso molecular:
316.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bromazepam
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CN=C1C2=CC=CC=N2)NC3=C1C=C(Br)C=C3
InChI
1S/C14H10BrN3O/c15-9-4-5-11-10(7-9)14(17-8-13(19)18-11)12-3-1-2-6-16-12/h1-7H,8H2,(H,18,19)
chave InChI
VMIYHDSEFNYJSL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA2(2555)
Descrição geral
Bromazepam belongs to the 1,4-benzodiazepine class of compounds.[1] It is a type of psychotropic drug, which finds therapeutic applications as an anti-anxiety agent.[1]
Aplicação
Bromazepam may be used as a standard in the quantitative determination of bromazepam in biosamples like human plasma using high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (HPLC-MS-MS).[1]
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bromazepam determination in human plasma by high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry: a highly sensitive and specific tool for bioequivalence studies
Laurito.LT, et al.
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 39(2), 168-176 (2004)