1075305
USP
Bisdesmethoxycurcumin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
curcumin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2/b11-5+,12-6+
chave InChI
PREBVFJICNPEKM-YDWXAUTNSA-N
Aplicação
- Curcuminoids
- Curcuminoids Capsules
- Curcuminoids Tablets
- Powdered Turmeric
- Powdered Turmeric Extract
- Turmeric
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3