Documentos Principais
PHL89628
Demethoxycurcumin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(E,E)-1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Curcumin II, Desmethoxycurcumin, Monodemethoxycurcumin
Selecione um tamanho
20 MG
R$ 3.455,00
R$ 3.455,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 MG
R$ 3.455,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H18O5
Número CAS:
Peso molecular:
338.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 3.455,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)ccc1O
InChI
1S/C20H18O5/c1-25-20-12-15(6-11-19(20)24)5-10-18(23)13-17(22)9-4-14-2-7-16(21)8-3-14/h2-12,21,24H,13H2,1H3/b9-4+,10-5+
chave InChI
HJTVQHVGMGKONQ-LUZURFALSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Curcumin suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC)
Supelco
78246
Curcumin
Curcumin for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20354
Curcumin
Curcumin ≥94% (curcuminoid content), ≥80% (Curcumin)
Sigma-Aldrich
C7727
Curcumin