Documentos Principais
1042373
USP
Formoterol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(2-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-{[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino}ethyl)phenyl)acetamide fumarate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
(C20H26N2O4)2 · C4H4O4
Peso molecular:
832.94
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
família API
formoterol 
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Formoterol Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Formoterol Fumarate
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)