1286107
USP
Formoterol fumarate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, monograph mol wt. 840.91 ((C19H24N2O4)2 · C4H4O4 ·2H2O)
Sinônimo(s):
Formoterol fumarate dihydrate, ((±)-2′-Hydroxy-5′-[(R*)-1-hydroxy-2-[[(R*)-p-methoxy-a-methylphenethyl]amino]ethyl]formanilide fumarate (2:1) (salt) dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
formoterol
peso molecular
monograph mol wt. 840.91
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C(Cc4ccc(cc4)OC)C)CC(O)c3cc(c(cc3)O)NC=O.N(C(Cc2ccc(cc2)OC)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)NC=O.OC(=O)\C=C\C(=O)O.O.O
InChI
1S/2C19H24N2O4.C4H4O4.2H2O/c2*1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8;;/h2*3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1H2/b;;2-1+;;
chave InChI
RATSWNOMCHFQGJ-XODSYJLDSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare standard and system suitability solutions for the assay and impurity analysis according to the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)