1018527
USP
Amantadine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(1-Adamantyl)acetamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
amantadine
fabricante/nome comercial
USP
pf
148-149 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C12H19NO/c1-8(14)13-12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h9-11H,2-7H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
BCVXYGJCDZPKGV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Amantadine Hydrochloride
- Amantadine Hydrochloride Capsules
- Amantadine Hydrochloride Oral Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)