1013057
USP
S-Allyl-L-cysteine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
L-Deoxyalliin, S-allyl-cysteine, S-allylcysteine, SAC
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
s-allyl-l-cysteine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CSCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2S/c1-2-3-10-4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
chave InChI
ZFAHNWWNDFHPOH-YFKPBYRVSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3