1000565
USP
Acamprosate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Amino-1-propanesulfonic acid, 3APS, Homotaurine, Tramiprosate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
acamprosate
fabricante/nome comercial
USP
pf
293 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7)
chave InChI
SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1