Documentos Principais
1.14693
Supelco
PhotoCheck
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
photometry: suitable
Nível de qualidade
compatibilidade
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Verificar soluções para fotômetros (445/446 nm, 520/525 nm e 690 nm) Spectroquant®
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3