Z777142
Proteomix® SCX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, stainless steel
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Proteomix® SCX-NP1.7 Strong Cation Exchange Column, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, 1.7 μm particle size, stainless steel
Materiais
stainless steel
linha de produto
Proteomix®
fabricante/nome comercial
Sepax 401NP2-2103
embalagem
1 ea of
Parâmetros
69 Mpa max. pressure (10,000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
3 cm × 2.1 mm
Matriz
spherical PS-DVB
polymeric
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
1.7 μm
tamanho de poro
non-porous
Faixa de pH operacional
2.0-12.0
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
Proteomix User Manual
Informações legais
Aplicação
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Chromatograms
application for HPLCActive Filters