Documentos Principais
797359
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,2-Diphenylethene-1,2-diyl)dibenzoic acid
Sinônimo(s):
TPE-CA
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 974,00
R$ 974,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 974,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H20O4
Número CAS:
Peso molecular:
420.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 974,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)C(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(C(O)=O)C=C4
InChI
1S/C28H20O4/c29-27(30)23-15-11-21(12-16-23)25(19-7-3-1-4-8-19)26(20-9-5-2-6-10-20)22-13-17-24(18-14-22)28(31)32/h1-18H,(H,29,30)(H,31,32)/b26-25+
chave InChI
MTTUYJXPONEHGK-OCEACIFDSA-N
Aplicação
TPE-CA is an aggregation-induced emission (AIE) dye for esterification with hydroxyl and amino groups.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.