Documentos Principais
Z777064
SRT® SEC-1000 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, PEEK
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nome do produto
SRT® SEC-1000 Gel Filtration Guard Column, 5 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
Materiais
PEEK
Agency
suitable for USP L59
linha de produto
SRT®
peso molecular
50,000-7,500,000
fabricante/nome comercial
Sepax 215950P-4605
embalagem
1 ea of
Parâmetros
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Impurezas
<10 ppm metals
Matriz
spherical silica
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
hydrophilic polymer phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
1000 Å
Faixa de pH operacional
2.0-8.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Sepax SRT SEC columns feature a hydrophilic surface layer that effectively shields the highly porous, five micron silica particles from interacting with your sample. SRT columns are employed in the quality control of biotherapeutics by gel filtration chromatography. Select from a wide variety of available pore sizes to analyze peptides, proteins, glycoproteins, vaccines and water soluble polymers.
SRT User Manual
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)