Y0002336
Levomepromazine for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methotrimeprazine, (−)-10-(3-[Dimethylamino]-2-methylpropyl)-2-methoxyphenothiazine, Levomeprazine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H24N2OS/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3/t14-/m1/s1
chave InChI
VRQVVMDWGGWHTJ-CQSZACIVSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)