Y0002176
Mexiletine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-m-xylene, vic.-m-Xylenol
About This Item
Produtos recomendados
família API
mexiletine
temperatura de autoignição
1110 °F
fabricante/nome comercial
EDQM
p.e.
203 °C (lit.)
pf
43-45 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
chave InChI
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)