Y0002148
Adenina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-aminopurina, Vitamina B4
About This Item
Produtos recomendados
família API
mercaptopurine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
>360 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
chave InChI
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)