Documentos Principais
Y0002123
Benzydamine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Benzyl-3-(3-[dimethylamino]propoxy)-1H-indazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H23N3O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
345.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
família API
benzydamine
fabricante/nome comercial
EDQM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
chave InChI
HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Benzydamine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)