Y0002015
Oxymatrine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxymatrine
fabricante/nome comercial
EDQM
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]12CCCC3CN4C(CCCC4=O)C(CCC1)C23
InChI
1S/C15H24N2O2/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-17(19)8-2-4-11(15(12)17)10-16(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-,17?/m0/s1
chave InChI
XVPBINOPNYFXID-LHDUFFHYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente