Documentos Principais
SU860044
Supelco
TopSert TPX® autosampler vials
Snap ring vials, clear PMP, with integrated 0.2 mL glass insert
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
clear glass insert (15 mm tip)
Características
TopSert
embalagem
pkg of 100 ea
disponibilidade
not available in USA
D.E.
11.6 mm
diâmetro × A
11.6 mm × 32 mm
volume
0.2 mL
conector
thread for 11 mm
compatibilidade
for use with 11 mm snap top seal
Informações legais
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)