Documentos Principais
SAAR5825520
Sulfito de sódio
anhydrous, univAR
About This Item
Fórmula linear:
Na2SO3
Número CAS:
Peso molecular:
126.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
anhydrous
linha de produto
univAR
embalagem
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5825520EM)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
chave InChI
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)