Documentos Principais
SAAR5046200
Potassium oxalate monohydrate
univAR
Sinônimo(s):
Ethanedioic acid, Oxalic acid potassium salt
About This Item
Fórmula linear:
(COOK)2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
184.23
Beilstein:
3752576
Número MDL:
linha de produto
univAR
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5046200EM)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)