Documentos Principais
SAAR4124000
Magnesium sulfate heptahydrate
univAR
Sinônimo(s):
Magnesium sulfate heptahydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
MgO4S · 7H2O
Peso molecular:
246.47
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
univAR
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4124000EM)
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)