Documentos Principais
SAAR2236050
EDTA disodium salt solution
0.1 M (0.2 N)
About This Item
Código UNSPSC:
12352107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2236050LC)
concentração
0.1 M (0.2 N)
Aplicação
For laboratory use only.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)