Key Documents
SAAR1605000
Ácido cítrico
uniLAB
About This Item
Fórmula linear:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
210.14
Beilstein:
4018641
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
linha de produto
uniLAB
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1605000EM)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
chave InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Chemically pure
For laboratory use only
Informações legais
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
345.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
173.9 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)