Documentos
SAAR1524500
Carbonato de cálcio
univAR
About This Item
Fórmula linear:
CaCO3
Número CAS:
Peso molecular:
100.09
Beilstein:
8008338
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
univAR
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1524500EM)
densidade
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)