Documentos Principais
1.02066
Supelco
Carbonato de cálcio
precipitated for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
About This Item
Fórmula linear:
CaCO3
Número CAS:
Peso molecular:
100.09
Beilstein:
8008338
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
207-439-9
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
98.5-100.5% dry basis (complexometric)
Formulário
solid
potência
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezas
≤0.005% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.2% Substances insoluble in acetic acid
perda
≤ 1.0% loss on drying, 200 °C
tamanho de partícula
~14 μm (D 50)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pf
825 °C (decomposition)
densidade
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
300‑1400 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
traços de cátion
Al: ≤0.005%
As: ≤0.0004%
Ba:, passes test
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.02%
Mg and allied cations: ≤1.5%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.2%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.1%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Comparação da entrega passiva direcionada de nanocarriers inorgânicos e orgânicos entre diferentes tipos de tumores.: Este estudo compara a eficiência de nanocarriers à base de carbonato de cálcio na administração direcionada de medicamentos em vários tipos de tumores, oferecendo percepções sobre seu potencial para melhorar a eficácia do tratamento do câncer (Postovalova et al., 2024).
Nota de análise
Teor (complexométrico, calculado em substância seca): 98,5%-100,5%
Identidade: passa no teste
Substâncias insolúveis em ácido acético: ≤ 0,2%
Substâncias insolúveis em ácido clorídrico: ≤ 0,005%
Cloreto (Cl): ≤ 0,005%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,03%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,002%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,001%
Al (alumínio): ≤ 0,005%
As (arsênico): ≤ 0,0004%
Ba (bário): passa no teste
Cu (cobre): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
K (potássio): ≤ 0,005%
Mg (magnésio): ≤ 0,02%
Na (sódio): ≤ 0,2%
Pb (chumbo): ≤ 0,0005%
Sr (estrôncio): ≤ 0,1%
Magnésio e metais alcalinos: ≤ 1,5%
Tamanho de partícula (d 50): cerca de 14 µm
Perda na secagem (200 °C): ≤ 1,0%
Corresponde à norma de Reag. da  Ph.  Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany