PS306
4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid
analytical standard
Sinônimo(s):
2,4-DB
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
embalagem
pkg of 250 mg
fabricante/nome comercial
Chem Service, Inc. PS-306
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
118-120 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H10Cl2O3/c11-7-3-4-9(8(12)6-7)15-5-1-2-10(13)14/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,13,14)
chave InChI
YIVXMZJTEQBPQO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente