PHR9152
4-Methyl-N-propyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)propanoyl]amino]thiophene-2-carboxamide hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
Articaine impurity F (PhEur), Articaine acid propionamide hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
família API
articaine
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(c(c(c1)C)NC(=O)C(NCCC)C)C(=O)NCCC.Cl
InChI
1S/C15H25N3O2S.ClH/c1-5-7-16-11(4)14(19)18-12-10(3)9-21-13(12)15(20)17-8-6-2;/h9,11,16H,5-8H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19);1H
chave InChI
KHQOKUKYDYCOFL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)