Documentos Principais
PHL89885
Schisandrol A
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Schizandrin, (+)-Schizandrin, Schisandrin, Schisandrine, Wuweizi alcohol A, Wuweizichun A
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 5.072,00
R$ 5.072,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 5.072,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H32O7
Número CAS:
Peso molecular:
432.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 5.072,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2C[C@H](C)[C@@](C)(O)Cc3cc(OC)c(OC)c(OC)c3-c2c(OC)c1OC
InChI
1S/C24H32O7/c1-13-9-14-10-16(26-3)20(28-5)22(30-7)18(14)19-15(12-24(13,2)25)11-17(27-4)21(29-6)23(19)31-8/h10-11,13,25H,9,12H2,1-8H3/t13-,24-/m0/s1
chave InChI
YEFOAORQXAOVJQ-RZFZLAGVSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antioxidant; Anti-inflammatory, reduces oxidative stress.
Schizandrin is a natural product with several biological properties involved with antioxidant and anti-inflammatory activities. It reduces the formation of ROS, inhibits the mitochondrial pathway of the apoptotic process and oxidative stress. Schizandrin has been reported to have hepatoprotective, antitumor, antiviral, and antiamnesic effects, and has neuroprotective activity against glutamate induced neurotoxicity.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)