Documentos Principais
PHL89770
Psoralen
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
6,7-Furanocoumarin, 7H-Furo[3,2-g]benzopyran-7-one, Ficusin, Furo[3,2-g]coumarin
Selecione um tamanho
20 MG
R$ 2.775,00
R$ 2.775,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 MG
R$ 2.775,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
186.16
Beilstein:
152784
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.775,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1
InChI
1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
chave InChI
ZCCUUQDIBDJBTK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Aplicação
Photochemical reagent for the investigation of nucleic acid structure and function.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)