Documentos Principais
PHL89584
(−)-Bornyl acetate
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.696,00
R$ 2.696,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.696,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
196.29
Beilstein:
2502036
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.696,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
pressão de vapor
0.6 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (GC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
p.e.
223-224 °C (lit.)
densidade
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
chave InChI
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea echinacea salvia thymus valeriana
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
185.0 - 194.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
85 - 90 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)