Documentos Principais
PHL80063
D,L-Camphene
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Camphene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
crystals
fabricante/nome comercial
PhytoLab
p.e.
159-160 °C (lit.)
pf
48-52 °C (lit.)
densidade
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC[C@]([H])(C1)C(C)(C)C2=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
chave InChI
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cinnamomum curcuma eucalyptus mentha salvia thymus valeriana zingiber
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)