Y0001611
Esculetin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6,7-Dihydroxycoumarin, Cichorigenin, Esculetin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
esculetin
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
271-273 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H
chave InChI
ILEDWLMCKZNDJK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)