Documentos Principais
PHL89484
Artemisinin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Arteannuin, Qinghaosu
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 2.710,00
R$ 2.710,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 2.710,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22O5
Número CAS:
Peso molecular:
282.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.710,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
crystals
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
156-157 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3OC4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
InChI
1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
chave InChI
BLUAFEHZUWYNDE-NNWCWBAJSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)