PHL89385
Rhein
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
4,5-Dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid, 9,10-Dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, Cassic acid, Chrysazin 3-carboxylic acid, Monorhein, Rheic acid, Rhubarb yellow
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
≥300 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H8O6/c16-9-3-1-2-7-11(9)14(19)12-8(13(7)18)4-6(15(20)21)5-10(12)17/h1-5,16-17H,(H,20,21)
chave InChI
FCDLCPWAQCPTKC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)