Documentos Principais
PHL89223
10-Hydroxy-trans-2-decenoic acid
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Royal jelly acid
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 5.516,00
R$ 5.516,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 5.516,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O3
Número CAS:
Peso molecular:
186.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 5.516,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(/C=C/CCCCCCCO)=O
InChI
1S/C10H18O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h6,8,11H,1-5,7,9H2,(H,12,13)/b8-6+
chave InChI
QHBZHVUGQROELI-SOFGYWHQSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)