Documentos
901424
Sigma-Aldrich
10-Hydroxy-trans-2-decenoic acid-1,2,3,10-13C4
≥99 atom % D, ≥97% (CP)
Sinônimo(s):
10-HDA-1,2,3,10-13C4, Royal jelly acid-1,2,3,10-13C4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4C6H18O3
Peso molecular:
190.22
Código UNSPSC:
12352106
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensaio
≥97% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](/[13CH]=[13CH]/CCCCCC[13CH2]O)=O
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3