Documentos Principais
PHL89192
(−)-Epicatechin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(−)-cis-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane, (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol
Selecione um tamanho
20 MG
R$ 2.989,00
R$ 2.989,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 MG
R$ 2.989,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
290.27
Beilstein:
92760
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.989,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
240 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15-/m1/s1
chave InChI
PFTAWBLQPZVEMU-UKRRQHHQSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum crataegus ginkgo humulus primula
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Epicatechin gallate primary reference standard
03950590
Epicatechin gallate
Procyanidin B2 analytical standard
Supelco
42157
Procyanidin B2
(−)-Catechin ≥97% (HPLC), from green tea
Sigma-Aldrich
C0567
(−)-Catechin
Quercetina phyproof® Reference Substance
PHL89262
Quercetina
Rutin phyproof® Reference Substance
PHL89270
Rutin
Ácido gálico 97.5-102.5% (titration)
Sigma-Aldrich
G7384
Ácido gálico