Documentos Principais
PHL85880
Guvacoline hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
1,2,5,6-Tetrahydro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride, Guvacine methyl ester hydrochloride, Norarecoline hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11NO2· HCl
Número CAS:
Peso molecular:
177.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N1CCC=C(C1)C(=O)OC.[H+]
InChI
1S/C7H11NO2.ClH/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6;/h3,8H,2,4-5H2,1H3;1H
chave InChI
ZWALOEQHJRUTKM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)