Documentos Principais
PHL80964
(+)-Quinidine
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Quinidine
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.115,00
R$ 2.115,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.115,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H24N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
324.42
Beilstein:
91866
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.115,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
168-172 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2nccc([C@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
chave InChI
LOUPRKONTZGTKE-LHHVKLHASA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Class IA antiarrhythmic; potassium channel blocker.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Quinine suitable for fluorescence, anhydrous, ≥98.0% (dried material, NT)
Sigma-Aldrich
22620
Quinine
Quinine 90%
Sigma-Aldrich
145904
Quinine
(+)-Cinchonine 85%
Sigma-Aldrich
857270
(+)-Cinchonine
Hydroquinidine 95%
Sigma-Aldrich
359343
Hydroquinidine